Drukuj
3-Nitrofenol, kryształy
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
0215589380 0215589305 0215589325
ICNA0215589380EA 1690 PLN
ICNA0215589380 ICNA0215589305 ICNA0215589325
3-Nitrofenol, kryształy
3-Nitrofenol
Soluble in ethanol and water.
Formuła: C₆H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 32…35 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007240
Numer CAS: 554-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-079-8
Jednostka: 1663
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06682