Drukuj
3-Nitrofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Nitrophenol
172300100 172300500 172302500
ACRO172300100EA 260 PLN
ACRO172300100 ACRO172300500 ACRO172302500
3-Nitrofenol 99%
3-Nitrofenol
Formuła: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 194 °C (70 mmHg)
Temp. topnienia: 94…98 °C
Gęstość: 1.49 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007240
Numer CAS: 554-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-079-8
Jednostka: 1663
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,06652
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %