Drukuj
VWR®, końcówką do pipet
Dostawca: VWR Collection
613-0277EA 206 PLN
613-0277 613-0265 613-0296 613-0369 613-0637 613-0638 613-0892 613-1634
VWR®, końcówką do pipet
Końcówki do pipet
Te końcówki są wykonane z wysokiej jakości, 100% czystego, dziewiczego PP medycznego. Końcówki te, wykonane w najwyższej jakości formach, mogą być stosowane, gdy praca wymaga wyższego standardu.
  • Zrównoważony design oparty na żywicach dziewiczych
  • Szeroka uszczelka zapewnia, że końcówki będą się łatwo i konsekwentnie uszczelniać bez wycieków
  • Gwarantowane wolne od wykrywalnej DNA, DNazy/RNazy, endotoksyn i metali ciężkich
  • Testowany na zanieczyszczenie endotoksynami (pirogenami)
  • Żywice są wstępnie testowane pod kątem zanieczyszczenia metalem
  • Końcówki tylko ze skalą Podziałka umożliwia wizualną kontrolę dokładności pipetowania
  • Certyfikaty znajdują się w aktach według numeru partii dla wszystkich wyników testów
Przedmioty (końcówki pipet i pudełka) mogą być autoklawowane w temperaturze 122 °C przez maksymalnie 20 minut przy 15 psi.
Końcówki makro (1 do 5 i 5 do 10 ml) dostarczane są w stojakach kompozytowych (karton z włókna). Te stojaki nie są autoklawowalne.
Please note: Należy zastosować cykl pary. Przedmioty zawsze suszyć suchym powietrzem. Nie należy stosować cyklu suchego ani cyklu szkła, ponieważ może dojść do odkształcenia tworzyw sztucznych, które są ogrzewane przez dłuższy czas.
Tip styles:
Bevel Point: Końcówki pipet, które mają ścięte punkty, są zaprojektowane tak, aby zachować mniej płynu i są dobrym wyborem dla wielu procedur.
UltraFine: Końcówki pipet z punktem UltraFine ™ mają cienką elastyczną sekcję na końcu, która nie jest fazowana i bardzo elastyczna. Pomaga to dozować ostatnią niewielką ilość próbki z końcówki.
FlexTop: Te wyjątkowe końcówki mają wyjątkowo cienki i elastyczny wierzch, który pasuje do beczki pipety w przeciwieństwie do innych końcówek. Taka konstrukcja pozwala im montować i wysuwać z większości pipet z siłami, które pomagają wyeliminować potencjalne powtarzające się obrażenia.
Wide orifice: Bardzo szeroki otwór umożliwia pipetowanie makrofagów lub lepkich materiałów DNA. Fazowany koniec pomaga wyeliminować przenoszenie lepkich roztworów.
Packaging options:
Bulk: Końcówki są dostarczane w zamykanych workach PE (1000 końcówek) lub w jednej dużej torbie wewnątrz pojemnika z tektury falistej (10000 końcówek). Te opcje pakowania nie są zalecane, jeśli zamierzasz przechowywać końcówki przez dłuższy czas i jeśli wypaczenie jest problemem.
Racks (96 + 192 tips per rack): Te regały o gładkich zaokrąglonych krawędziach mają ciężkie zawiasy hakowe, które są niezwykle trwałe, oraz ergonomiczny zatrzask zatrzaskowy, który nie złapie rękawic. Wystarczająco mocny, aby być wielokrotnie autoklawowanym. Oddzielna wkładka do stojaka zawiera ściętą górę i wyjątkowo stabilną powierzchnię do pipetowania wielokanałowego.
Stack racks: Te wysokiej jakości stojaki muszą być zmontowane przez użytkownika. Wystarczy włożyć do szafy w pełni załadowane wkłady. Ponieważ końcówki nigdy nie są dotykane, nie musisz się martwić o zanieczyszczenie rąk lub rękawic lateksowych. Półki te są bardzo stabilne, dzięki czemu można pipetować pipetą wielokanałową bezpośrednio z półki.
Stack rack refills: Te wkłady są odchudzoną wersją regałów Stack. Starannie zapakowane, gotowe do uzupełnienia posiadanych już regałów.
Next Generation refills: Systemy napełniania nowej generacji do napełniania stojaków na pipety VWR i innych marek. Ich niski ślad węglowy sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla celów redukcji odpadów w laboratorium. Użytkownicy nie potrzebują rękawic do napełniania stojaków na końcówki - stojaki nowej generacji bez konieczności dotykania nowych końcówek. Niewielkie rozmiary zajmują opakowania, z pojemnikiem do wielokrotnego zamykania, który pomaga zmaksymalizować przestrzeń magazynową w zatłoczonych laboratoriach.
Individually wrapped: Końcówki pakowane są indywidualnie w termicznie zamykane worki PE. Końcówki zostały wysterylizowane radiacyjnie.