2-Nitroanizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19518.0E
A19518.36
A19518.0EEA
1870
PLN
A19518.0E
A19518.36
2-Nitroanizol ≥99%
2-Nitroanizol
Purity: 99%
CAS No.: 91-23-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 1868032
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 2730
MDL No.: MFCD00007096
Formuła:
C₇H₇NO₃ MW: 153.14 g/mol Temp. Wrzenia: 272…273 °C Temp. topnienia: 9…10 °C Gęstość: 1.254 Temp. Zapłonu: 142 °C (287 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007096 Numer CAS: 91-23-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-052-1 Jednostka: 2730 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,06682 |