Drukuj
Koncentrat czyszczący, rea-sol®
Dostawca: HIRSCHMANN
9720101 9720105 9720130
HIRS9720101EA 202 PLN
HIRS9720101 HIRS9720105 HIRS9720130
Koncentrat czyszczący, rea-sol®
Środki czystości Detergenty i środki myjące
Płynny koncentrat do czyszczenia powierzchni, szybko czyści materiały takie jak szkło, porcelana, gumy, tworzywa sztuczne i metale z olejów, tłuszczów, wosku, żywic, silikonów, krwi, białka i surowicy. Nadaje się również do czyszczenia i odkażania ścian i podłóg. Przyjazny dla środowiska, substancje aktywne biologicznie ulegają rozkładowi.
  • Nie uszkadza oznaczeń na szkle
  • Nie zawiera chloru i żrących zasad
  • Delikatny dla skóry i nietoksyczny
  • Bardzo ekonomiczny: zwykle stosuje się 0,5% roztwór roboczy
  • Nadaje się do czyszczenia myjek ultradźwiękowych
Uwaga: Uwaga: Długi kontakt z metalami jak aluminium i cynk może je uszkadzać