Drukuj
Detergent, proszek, rea-pur®
Dostawca: HIRSCHMANN
9710102 9710105
HIRS9710102EA 254 PLN
HIRS9710102 148-4233
Detergent, proszek, rea-pur®
Środki czystości Detergenty i środki myjące
Do czyszczenia powierzchni, szybko czyści materiały takie jak szkło, porcelana, gumy, tworzywa sztuczne i metale z olejów, tłuszczów, wosku, żywic, silikonów, krwi, białka i surowicy. Nadaje się również do czyszczenia i odkażania ścian i podłóg. Przyjazny dla środowiska, substancje aktywne biologicznie ulegają rozkładowi.
  • Nie uszkadza oznaczeń na szkle
  • Nie zawiera chloru i żrących zasad
  • Delikatny dla skóry i nietoksyczny
  • Bardzo ekonomiczny: zwykle stosuje się 0,5% roztwór roboczy
  • Nadaje się do czyszczenia myjek ultradźwiękowych
Uwaga: Uwaga: Długi kontakt z metalami jak aluminium i cynk może je uszkadzać