Drukuj
Nitrobenzen, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
06084-1ML-F 06084-5ML-F
06084-1ML-FEA 96.8 PLN
06084-1ML-F 06084-5ML-F
Nitrobenzen, Supelco®
Nitrobenzen
Formuła: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 210.8
Temp. topnienia: 5.7
Gęstość: 1.2037 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 88
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007043
Numer CAS: 98-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-716-0
Jednostka: 1662
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,06621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8aa85a398833ac71f039039607b0f966209055c&vid=41684d31c0839075353f470379903cf0e8890f8b&prid=web&clid=SAPDAM