Drukuj
Probówki do przechowywania, z kodem kreskowym, Corning®
Dostawca: Corning
8500 8501 8502 8503 8509 8510
479-0968EA 4490 PLN
479-0968 479-0969 479-0970 479-0971 479-0972 479-0973
Probówki do przechowywania, z kodem kreskowym, Corning®
Probówki Mikroprobówki
PP. Linia do przechowywania 1D/2D to innowacyjny produkt z liniowymi kodami kreskowymi 1D i 2D wyrytymi na każdej probówce.
  • Maksymalna ilość informacji, kod kreskowy 2D 14×14 punktów
  • Trwały kod kreskowy, naniesiony laserowo, nie na naklejce
  • Konstrukcja kompatybilna ze związkami chemicznymi, w całości z polipropylenu, obojętna chemicznie