Drukuj
Nitrobenzen 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
415780250 415785000 415780025
ACRO415780250EA 246 PLN
ACRO415780250 ACRO415785000 ACRO415780025
Nitrobenzen 99+% ACS
Nitrobenzen
Formuła: C₆H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 210,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 5…6 °C
Gęstość: 1,205 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007043
Numer CAS: 98-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-716-0
Jednostka: 1662
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,06621
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g