Drukuj
Nitrobenzen 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
128420010 128420025 128420100
ACRO128420010EA 314 PLN
ACRO128420010 ACRO128420025 ACRO128420100
Nitrobenzen 99%, extra pure
Nitrobenzen
Formuła: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 210…211 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 5…6 °C
Gęstość: 1.205 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007043
Numer CAS: 98-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-716-0
Jednostka: 1662
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,06621
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %