1,4-Dinitrobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 100-25-4
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 172-176°
Boiling Point: 299°
Beilstein Reference: 1105828
Merck Reference: 14,3273
UN No.: 3443
MDL No.: MFCD00007314
Formuła:
C₆H₄N₂O₄ Temp. Wrzenia: 299 °C Temp. topnienia: 172…176 °C Gęstość: 1,625 Temp. Zapłonu: 150 °C (302 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007314 Numer CAS: 100-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-833-7 Jednostka: 3443 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,3273 |