Drukuj
1,4-Dinitrobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
408650050 408650250
ACRO408650050EA 280 PLN
ACRO408650050 ACRO408650250
1,4-Dinitrobenzen 98%
1,4-Dinitrobenzen
Formuła: C₆H₄N₂O₄
Temp. Wrzenia: 299 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 173…175 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007314
Numer CAS: 100-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-833-7
Jednostka: 3443
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03301
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
GC ≥97.5 %