N-Methyl-2-nitroaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19538.22
A19538.14
A19538.06
A19538.22EA
2300
PLN
A19538.22
A19538.14
A19538.06
N-Methyl-2-nitroaniline ≥98%
N-Methyl-2-nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 612-28-2
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Temp. Wrzenia: 158 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 33…36 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007090 Numer CAS: 612-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-303-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 II |