Drukuj
N-Metyloanilina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06096.0100 8.06096.1000
8.06096.0100EA 150 PLN
8.06096.0100 8.06096.1000
N-Metyloanilina for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-Metyloanilina
Formuła: C₇H₉N
Temp. Wrzenia: 196,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008283
Numer CAS: 100-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-870-9
Jednostka: 2294
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 5.62 g/l (25 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 107.16 g/mol
Boiling Point 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.5704 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7.6 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C