Drukuj
N-Metyloanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L13873.22 L13873.36 L13873.0E L13873.PG
L13873.22EA 211 PLN
L13873.22 L13873.36 L13873.0E L13873.PG
N-Metyloanilina ≥98%
N-Metyloanilina
Purity: 98% CAS No.: 100-61-8 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5710 Melting Point: -57° Boiling Point: 194-197° Beilstein Reference: 741982 Merck Reference: 14,6019 UN No.: 2294 MDL No.: MFCD00008283
Formuła: C₇H₉N
Temp. Wrzenia: 194…197 °C
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0,989
Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008283
Numer CAS: 100-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-870-9
Jednostka: 2294
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,6019