N-butyloanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24180.14
B24180.22
B24180.14EA
392
PLN
B24180.14
B24180.22
N-butyloanilina ≥99%
N-butyloanilina
Purity: 99%
CAS No.: 1126-78-9
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
Flash Point: 105°(222°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 240-242°
UN No.: 2738
MDL No.: MFCD00035798
Formuła:
(C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃ Temp. Wrzenia: 240…242 °C Gęstość: 0,932 Temp. Zapłonu: 105 °C (222 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035798 Numer CAS: 1126-78-9 Numer WE (dawny EINECS): 214-425-6 Jednostka: 2738 ADR: 6.1,II |