N-Izopropyloanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10646.09
L10646.18
L10646.09EA
343
PLN
L10646.09
L10646.18
N-Izopropyloanilina ≥98%
N-Izopropyloanilina
Purity: 98%
CAS No.: 768-52-5
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5385
Melting Point: -32°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 2205871
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00026347
Formuła:
C₆H₅NHCH(CH₃)₂ MW: 135.21 g/mol Temp. Wrzenia: 203…204 °C Temp. topnienia: –32 °C Gęstość: 0.938 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026347 Numer CAS: 768-52-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-196-7 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |