3,4,5-Trimetoksyanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L01619.06
L01619.14
L01619.06EA
269
PLN
L01619.06
L01619.14
3,4,5-Trimetoksyanilina ≥98%
3,4,5-Trimetoksyanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 24313-88-0
Molecular Formula: C9H13NO3
Formula Weight: 183.21
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 642919
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008393
Formuła:
C₉H₁₃NO₃ Temp. Wrzenia: 293 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 110…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008393 Numer CAS: 24313-88-0 Numer WE (dawny EINECS): 246-154-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |