Drukuj
3,4,5-Trimetoksyanilina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
139900100 139900250
ACRO139900100EA 295 PLN
ACRO139900100 ACRO139900250
3,4,5-Trimetoksyanilina 97%
3,4,5-Trimetoksyanilina
Formuła: C₉H₁₃NO₃
Temp. Wrzenia: 293 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 110…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008393
Numer CAS: 24313-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 246-154-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %