3,5-Dimetoksyanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15073.09
A15073.14
A15073.18
A15073.09EA
476
PLN
A15073.09
A15073.14
A15073.18
3,5-Dimetoksyanilina ≥98%
3,5-Dimetoksyanilina
Purity: 98%
CAS No.: 10272-07-8
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153.18 g/mol Temp. Wrzenia: 178 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 53…57 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008392 Numer CAS: 10272-07-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-616-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |