Drukuj
3,5-Dimetoksyanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115360250 115361000 115360050
ACRO115360250EA 650 PLN
ACRO115360250 ACRO115361000 ACRO115360050
3,5-Dimetoksyanilina 98%
3,5-Dimetoksyanilina
Formuła: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 178 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008392
Numer CAS: 10272-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-616-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥97.5 %