3,4-Dimetoksyanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13548.18
A13548.09
A13548.30
A13548.18EA
1180
PLN
A13548.18
A13548.09
A13548.30
3,4-Dimetoksyanilina ≥98%
3,4-Dimetoksyanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 6315-89-5
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 174…176 °C (22 mmHg) Temp. topnienia: 86…89 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008394 Numer CAS: 6315-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 228-647-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |