Drukuj
3,4-Dimetoksyanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
104720100 104720250
ACRO104720100EA 244 PLN
ACRO104720100 ACRO104720250
3,4-Dimetoksyanilina 98%
3,4-Dimetoksyanilina
Formuła: C₈H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 174…176 °C (22 mmHg)
Temp. topnienia: 86…88 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008394
Numer CAS: 6315-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-647-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 88 °C
GC ≥97.5 %