2,5-Dimetoksyanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L05053.18
L05053.30
L05053.18EA
296
PLN
L05053.18
L05053.30
2,5-Dimetoksyanilina ≥99%
2,5-Dimetoksyanilina
Purity: 99%
CAS No.: 102-56-7
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Flash Point: 130°(266°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 140°/7mm
Beilstein Reference: 776823
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008368
Formuła:
C₈H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 140 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 78…82 °C Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008368 Numer CAS: 102-56-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-040-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |