Drukuj
3,5-Dinitroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
116940010 116940100
ACRO116940010EA 236 PLN
ACRO116940010 ACRO116940100
3,5-Dinitroanilina 98%
3,5-Dinitroanilina
Formuła: C₆H₅N₃O₄
Temp. topnienia: 159…163 °C
Gęstość: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007263
Numer CAS: 618-87-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-567-8
Jednostka: 1596
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
HPLC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1500 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %