2,6-Dinitroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12120.06
A12120.14
A12120.22
A12120.06EA
382
PLN
A12120.06
A12120.14
A12120.22
2,6-Dinitroanilina ≥98%
2,6-Dinitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 606-22-4
Molecular Formula: C6H5N3O4
Formula Weight: 183.12
Melting Point: ca 136° dec.
Beilstein Reference: 2214886
Merck Reference: 14,3271
UN No.: 1596
MDL No.: MFCD00007148
Formuła:
C₆H₅N₃O₄ Gęstość: 1,629 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007148 Numer CAS: 606-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-108-1 Jednostka: 1596 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,3271 |