Drukuj
2,4-Dinitroanilina stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: w woda
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03248.0005 8.03248.0250
8.03248.0005EA 141 PLN
8.03248.0005 8.03248.0250
2,4-Dinitroanilina stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroanilina
Formuła: C₆H₅N₃O₄
Temp. Wrzenia: 401 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 177…178 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007151
Numer CAS: 97-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-553-5
Jednostka: 1596
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03298
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 177 - 180 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (25 °C)
Flash Point 224 °C
pH 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 365 °C