2,4-Dinitroanilina 99% wetted with ca. 15% water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w woda
B21080.22
B21080.36
B21080.22EA
308
PLN
B21080.22
B21080.36
2,4-Dinitroanilina 99% wetted with ca. 15% water
2,4-Dinitroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 97-02-9
Molecular Formula: C6H5N3O4
Formula Weight: 183.12
Flash Point: 224°(435°F)
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 982999
Merck Reference: 14,3270
UN No.: 1596
MDL No.: MFCD00007151
Formuła:
C₆H₅N₃O₄ Temp. Wrzenia: 401 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 176…180 °C Gęstość: 1,61 Temp. Zapłonu: 224 °C (435 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007151 Numer CAS: 97-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-553-5 Jednostka: 1596 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,3270 |