Drukuj
Końcówki z filtrami, Thermo Scientific™ ClipTip™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
94420213 94420218 94420253 94420258 94420313 94420318 94420513 94420518 94420713 94420718 94420043 94420053 94420103 94420153 94420813 94420818 94420613 94420063 94420073
732-1618EA 295 PLN
732-1618 732-1619 732-1620 732-1621 732-1622 732-1623 732-1624 732-1625 732-1626 732-1627 732-5053 732-5050 732-5051 732-5052 732-5054 732-5055 613-6197 732-3664 613-6196
Końcówki z filtrami, Thermo Scientific™ ClipTip™
Końcówki do pipet
Filtrowane końcówki pipet ClipTip zapewniają bezpieczeństwo dzięki unikalnej i innowacyjnej technologii blokowania, która zapewnia pełne uszczelnienie każdego kanału przy minimalnej sile mocowania i wyrzucania końcówki.
  • Końcówki pipet posiadają „zaciski”, które blokują końcówki na miejscu i tworzą kompletne uszczelnienie
  • Każda końcówka pipety ClipTip wykorzystuje technologię niskiej retencji, aby umożliwić maksymalne odzyskiwanie próbki
  • Certyfikowany bez zanieczyszczeń RNazą, DNazą, DNA, ATP i endotoksynami
  • Przyjazne dla środowiska opakowanie z wkładem ładującym zużywa mniej plastiku
  • Każda wkładka końcówki zawiera informacje o partii i objętości z atramentem; wygodny kolorowy przycisk ułatwia dopasowanie kodu kolorystycznego pipet F1-ClipTip ™ i E1-ClipTip ™ do odpowiedniej wkładki z końcówkami pipet ClipTip ™
All ClipTip® pipette tips feature a hydrophobic inner surface which effectively prevent liquid retention. The tips are available in five volumes and in multiple packaging options, including environmentally friendly reload stacks.
The innovative three interlocking clip design ensures the tip is held securely on the F1-ClipTip® pipette until - and only until - it is released.
Certyfikaty: Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485. The F1-ClipTip® pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe.
Informacje do zamówienia: A lot specific Certificate of Conformity is provided with each unit box.