4-Nitroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
p-Nitroanilina
A10369.0B
A10369.0I
A10369.30
A10369.0BEA
924
PLN
A10369.0B
A10369.0I
A10369.30
4-Nitroanilina ≥98%
4-Nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 100-01-6
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 260°/100mm
Solubility: Soluble in hot water and alcohol
Beilstein Reference: 508690
Merck Reference: 14,6584
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007858
Formuła:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol Temp. Wrzenia: 260 °C (100 mmHg) Temp. topnienia: 147…149 °C Gęstość: 1.437 Temp. Zapłonu: 165 °C (329 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007858 Numer CAS: 100-01-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-810-1 Jednostka: 1661 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,06681 |