Drukuj
4-Nitroanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Nitroanilina
128375000 128371000 128370025
ACRO128375000EA 790 PLN
ACRO128375000 ACRO128371000 ACRO128370025
4-Nitroanilina 99%
4-Nitroanilina
Formuła: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 332 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 146…151 °C
Temp. Zapłonu: 199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007858
Numer CAS: 100-01-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-810-1
Jednostka: 1661
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,06681
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %