Drukuj
Naczynia do zegarków
Dostawca: KARTELL
643 644 645 646 647
KART643EA 83.5 PLN
KART643 KART644 KART645 KART646 KART647
Naczynia do zegarków
Szkiełka zegarkowe
Made of PTFE, white.
  • Very good chemical, heat and mechanical resistance
  • Heat resistant up to +120 °C
  • For use with foodstuff
For blends or for covering vessels.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable