3-Nitroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
m-Nitroanilina
A10629.0E
A10629.22
A10629.36
A10629.0EEA
2420
PLN
A10629.0E
A10629.22
A10629.36
3-Nitroanilina ≥98%
3-Nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 99-09-2
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: 112-114°
Boiling Point: 306°
Merck Reference: 14,6582
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007782
Formuła:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol Temp. Wrzenia: 306 °C Temp. topnienia: 112…114 °C Gęstość: 0.901 Temp. Zapłonu: 196 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007782 Numer CAS: 99-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-729-1 Jednostka: 1661 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,06679 |