Drukuj
3-Nitroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Nitroanilina
128361000 128365000
ACRO128361000EA 196 PLN
ACRO128361000 ACRO128365000
3-Nitroanilina 98%
3-Nitroanilina
Formuła: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 111…114 °C
Temp. Zapłonu: 196
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007782
Numer CAS: 99-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-729-1
Jednostka: 1661
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,06679
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to ochre to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %