2-Nitroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
o-Nitroanilina
A11055.0B
A11055.0I
A11055.30
A11055.0BEA
659
PLN
A11055.0B
A11055.0I
A11055.30
2-Nitroanilina ≥98%
2-Nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 88-74-4
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Flash Point: 168°(334°F)
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 509275
Merck Reference: 14,6583
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007687
Formuła:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol Temp. Wrzenia: 284…286 °C Temp. topnienia: 70…74 °C Gęstość: 1.255 Temp. Zapłonu: 168 °C (334 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007687 Numer CAS: 88-74-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-855-4 Jednostka: 1661 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,06680 |