Drukuj
2-Nitroanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Nitroanilina
128350050 128351000 128355000 128350051
ACRO128350050EA 149 PLN
ACRO128350050 ACRO128351000 ACRO128355000 ACRO128350051
2-Nitroanilina 98%
2-Nitroanilina
Formuła: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 284 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007687
Numer CAS: 88-74-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-855-4
Jednostka: 1661
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,06680
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to brown Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤80 ppm (Typical)
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm (Typical)
Iron (Fe) ≤65 ppm (Typical)
Potassium (K) ≤50 ppm (Typical)
Titanium (Ti) ≤150 ppm (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) ≥99.80 % (Typical)