Drukuj
Anilina, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
51788-1ML-F 51788-5ML-F
51788-1ML-FEA 278 PLN
51788-1ML-F 51788-5ML-F
Anilina, Supelco®
Anilina
Formuła: C₆H₅NH₂
Temp. Wrzenia: 184 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007629
Numer CAS: 62-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-539-3
Jednostka: 1547
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60e53ae52c1bcb9d16ce9edd1bbdfc66d168aea&vid=d8362e74bf6d8beaad46bf7a66bdc775166e2638&prid=web&clid=SAPDAM