Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, ze standardowymi szlifowanymi połączeniami, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
216017 216019 216020 216021 W216015
WHEA216017EA 2730 PLN
WHEA216017 WHEA216019 WHEA216020 WHEA216021 WHEAW216015
Butelki z szeroką szyjką, ze standardowymi szlifowanymi połączeniami, WHEATON®
Butelki i butle Butelki szklane
Borosilicate glass bottle and stopper.
  • Features no-drip pour lip
  • Ground glass stopper fits securely to prevent contamination
  • Easy to clean
  • Autoclavable
Wide mouth ideal for solids and viscous liquids.