Drukuj
Butelki z wąską szyjką, szkło borokrzemianowe, przezroczyste lub bursztynowe, ze standardowymi szlifowanymi złączami, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
215237 215239 215240 215241 215243 215257 215259 W215235 W215255
WHEA215237EA 2200 PLN
WHEA215237 WHEA215239 WHEA215240 WHEA215241 WHEA215243 WHEA215257 WHEA215259 WHEAW215235 WHEAW215255
Butelki z wąską szyjką, szkło borokrzemianowe, przezroczyste lub bursztynowe, ze standardowymi szlifowanymi złączami, WHEATON®
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki, wykonane ze szkła borokrzemowego, z korkiem szklanym.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i temperaturowa
  • Oranżowe zabarwienie do substancji wrażliwych na światło
  • Szklany, okrągły, ośmioboczny, niecieknący korek, dokładnie dopasowany w celu zapobiegania kontaminacji