Drukuj
Zestawy QualiSampler
Dostawca: BURKLE
5330-1001 5330-1000
331-2181EA 5470 PLN
331-2181 331-2182
Zestawy QualiSampler
Próbniki Próbniki do cieczy
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Dodatkowe informacje: Zestaw skłąda się z: pipety Liqui 100 cm, pipety Visco 100 cm, 5 butelek na próbki, szczotki do czysszczenia.