Anilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 62-53-3
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5860
Melting Point: -6°
Boiling Point: 183-184°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 605631
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1547
MDL No.: MFCD00007629
Formuła:
C₆H₅NH₂ Temp. Wrzenia: 183…184 °C Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 1,021 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007629 Numer CAS: 62-53-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-539-3 Jednostka: 1547 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,659 |