Drukuj
Anilina 99.5%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
221730010 221732500 221730025 221730050
ACRO221730010EA 294 PLN
ACRO221730010 ACRO221732500 ACRO221730025 ACRO221730050
Anilina 99.5%, extra pure
Anilina
Formuła: C₆H₅NH₂
Temp. Wrzenia: 181…185 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,0213 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007629
Numer CAS: 62-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-539-3
Jednostka: 1547
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %