Drukuj
Mechaniczne liczniki czasu
Dostawca: KARTELL
900 901
KART900EA 244 PLN
KART900 KART901
Mechaniczne liczniki czasu
Minutniki Minutniki mechaniczne
Two different manual timers made of ABS.
  • Mechanical movement (accuracy 3%)
  • Timing up to 60 minutes
  • Portable and pocket size
  • Round one hand model can be rewound using one hand only
  • An alarm sounds at the end of the set time