Drukuj
N,N-Dimethyl-3-nitroaniline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
116470050 116470250
ACRO116470050EA 145 PLN
ACRO116470050 ACRO116470250
N,N-Dimethyl-3-nitroaniline 98%
N,N-Dimethyl-3-nitroaniline
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 280…285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 57…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007236
Numer CAS: 619-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-590-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %