Drukuj
Probówki wirówkowe
Dostawca: KARTELL
88304-03 88303/03 8830304 88303/06 8830310
KART88304-03EA 228 PLN
KART88304-03 KART88303/03 KART8830304 KART88303/06 KART8830310
Probówki wirówkowe
Probówki Probówki wirówkowe
PP with quick closure PE screw cap.
  • Leak-proof
  • Wirowanie do max 4000 ×g
  • Nakrętka ma na celu uniknięcie jakiegokolwiek zanieczyszczenia ze względu na krople cieczy na wewnętrznej powierzchni