N,N-Dimetylo-4-nitrozoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
A18301.14
A18301.22
A18301.30
A18301.14EA
268
PLN
A18301.14
A18301.22
A18301.30
N,N-Dimetylo-4-nitrozoanilina ≥98%
N,N-Dimetylo-4-nitrozoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 138-89-6
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 84-87°
Beilstein Reference: 607293
Merck Reference: 14,6638
UN No.: 1369
MDL No.: MFCD00002063
Formuła:
C₈H₁₀N₂O MW: 150.18 g/mol Temp. Wrzenia: 259 Temp. topnienia: 84…87 °C Gęstość: 1.150 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002063 Numer CAS: 138-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-343-1 Jednostka: 1369 ADR: 4.2 II Klasyfikacja Merck : 12,06736 |