Drukuj
Kolby miarowe, klasa B, Azlon®
Dostawca: SciLabware
FDF124N FDF118N FDF112N FDF130N
214-0121EA 176 PLN
214-0121 214-0120 214-0119 214-0122
Kolby miarowe, klasa B, Azlon®
Kolby Kolby miarowe
PMP (TPX®), przezroczyste, z korkiem PE.
  • Przejrzysta, łatwa do odczytania linia kalibracyjna
  • Ekspozycja na temperaturę do 121 ° C (autoklawowanie) nie spowoduje trwałego przekroczenia limitu błędów
  • Zaleca się czyszczenie do 60 ° C, aby zachować znaki i napisy
Granice błędów zgodnie z klasą B, DIN EN ISO 1042.