Drukuj
Wzorce konduktometryczne
Dostawca: VWR Chemicals
84131.260EA 245 PLN
84131.260 84132.260 84133.260 84134.230 84135.260 84136.260 84137.260 84138.260 84139.260 84140.260 84141.260 84142.260 84143.260 84144.260 84145.260 84146.260 84131.180 84135.180 84135.290 84136.180 84136.290 84107.260 84108.260 84149.260 85917.260 85918.260 85919.260
Wzorce konduktometryczne
Standardy Wzorce przewodności
Pełen zakres certyfikowanych wzorców konduktometrycznych w zakresie od 1,3 do 500000 µs, które pozwolą spełnić wszystkie wymagania dotyczące analizy elektrochemicznej.
  • Dokładność do ±1%
  • Metrologiczna identyfikowalność z NIST, zgodność z Eur.Ph. i wymaganiami USP
  • Przetestowane przy użyciu akredytowanej metody badawczej INAB zgodnej z ISO 17025
Wartości standardowe (25 °C)
Używane do określania stałej naczynka - patrz zalecenia producenta przyrządu do odpowiedniej konstrukcji czujnika.
Wartości Premium (25 °C)
Standardy te można wykorzystać do potwierdzenia, że system pomiarowy (urządzenie, sonda i operator) może precyzyjnie oznaczać mierzone wartości próbek w danym obszarze badań (np. 20 μs/cm dla wody farmaceutycznej, lub 100000 μs/cm dla próbek środowiskowych).
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable