Drukuj
N,N-Dimetyloanilina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03060.0100 8.03060.1000 8.03060.2500 8.03060.0500 8.03060.9035
8.03060.0100EA 109 PLN
8.03060.0100 8.03060.1000 8.03060.2500 8.03060.0500 8.03060.9035
N,N-Dimetyloanilina do syntezy, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetyloanilina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 194 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008304
Numer CAS: 121-69-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-493-5
Jednostka: 2253
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03261
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.2 g/l (20 °C)
Melting Point 2.5 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 192 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.53 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.5582 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 7 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 7.4 (1.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C DIN 51794
Synonyms Dimethylaminobenzene
Hill Formula C8H11N