N,N-Dimetyloanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11916.0D
A11916.0F
A11916.AE
A11916.AP
A11916.0DEA
3170
PLN
A11916.0D
A11916.0F
A11916.AE
A11916.AP
N,N-Dimetyloanilina ≥99%
N,N-Dimetyloanilina
Purity: 99%
CAS No.: 121-69-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.956
Refractive Index: 1.5580
Odour: Characteristic
pH: 7.4
Melting Point: 2°
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 507140
Merck Reference: 14,3234
UN No.: 2253
MDL No.: MFCD00008304
Formuła:
C₈H₁₁N Temp. Wrzenia: 193 °C Temp. topnienia: 2 °C Gęstość: 0,956 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008304 Numer CAS: 121-69-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-493-5 Jednostka: 2253 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,3234 |